Documentos clave
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 226,00
10 G
US$ 395,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 226,00
10 G
US$ 395,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
TiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
79.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171604
NACRES:
NA.23
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
descripción
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Nivel de calidad
Formulario
nanofiber
powder (fluffy)
Fibra: diám. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
superficie
10 m2/g
color
white
índice de refracción
n/D 2.7
Tamaño del cristalito principal
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
cadena SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Titania oxdie-anatase/rutil nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrobe materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.