Merck
914312
Sigma-Aldrich
N3-TFBA-O2Oc
≥98%
Sinónimos:
2-(2-(2-(4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido)ethoxy)ethoxy)acetic acid, 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl-AEEA, 8-(4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl-amino)-3,6-dioxaoctanoic acid, ATFB-AEEA, ATFB-Ado, ATFB-Adoa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12F4N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
380.25
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in USA
mp
88-89 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
N3-TFBA-O2Oc is a photoactivatable crosslinker with a carboxylic acid on one end and a perfluorophenyl azide on the other. Perfluorophenyl azides react upon irradiation (258-280 nm), providing a means of spatial and temporal control when incorporated into chemical tools for biological applications, surface modifications, or nanomaterials synthesis.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)