Merck
914029
Sigma-Aldrich
IEICO-4F
≥99%
Sinónimos:
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-sindaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 439,00
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 439,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C114H114F4N4O4S4
Número de CAS:
Peso molecular:
1808.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Band gap: Eg=1.29 eV
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
color
dark
Energía orbital
HOMO -5.49 eV 
LUMO -4.19 eV 
cadena SMILES
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C/c3[s]c(c(c3)OCC(CCCC)CC)c4[s]c5c(c4)C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c(cc%10C9(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)c%11[s]c(cc%11OCC(CCCC)CC)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)F)F)C/%12=C(C#N)C#N)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)\C2=
InChI
1S/C114H114F4N4O4S4/c1-9-17-23-27-33-73-37-45-79(46-38-73)113(80-47-39-74(40-48-80)34-28-24-18-10-2)93-57-90-94(58-89(93)109-95(113)63-103(129-109)111-101(125-69-71(15-7)31-21-13-5)55-83(127-111)53-91-105(77(65-119)66-120)85-59-97(115)99(117)61-87(85)107(
Clave InChI
ZDIRJORRKGPNQG-ZTVJXLAYSA-N
Aplicación
IEICO-4F is a low band-gap, low energy loss non-fullerene acceptor. It can be used in applications such as high performance organic solar cells and panchromatic organic photodetectors.
IEICO-4F is an ultra-narrow bandgap non-fullerene acceptor (NFA). It is a derivative of IEICO with an absorption edge reaching 1000 nm. PCEs of over 10% in single layer devices were reached. A ternary blend of J52:PBDTTT-EFT donor polymers with IEICO-4F reached a PCE of >11%, with a very high photocurrent of over 25 mA cm-2.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Huifeng Yao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(11), 3045-3049 (2017-02-02)
The design of narrow band gap (NBG) donors or acceptors and their application in organic solar cells (OSCs) are of great importance in the conversion of solar photons to electrons. Limited by the inevitable energy loss from the optical band