912387
Alginate methacrylate
high viscosity, degree of methacrylation: 20-40%
Sinónimos:
AlMA, Alginate, AlginateMA, Algini acid, Methacrylate-modified alginate, Sodium alginate
About This Item
Productos recomendados
descripción
degree of functionalization: 20-40%
Nivel de calidad
Formulario
(Powder or chunk(s) or fibers)
color
light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)