912301
di-n-butylammonium tetramethylammonium lead(II) hexadecaiodide
n = 5
Sinónimos:
(BA)2(MA)4Pb5I16, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrakis(methylammonium) hexadecaiodopentaplumbate
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[NH3+]C.[NH3+]C.CCCC[NH3+].CCCC[NH3+].[NH3+]C.[NH3+]C
InChI
1S/2C4H11N.4CH5N/c2*1-2-3-4-5;4*1-2/h2*2-5H2,1H3;4*2H2,1H3/p+6
Clave InChI
JHERJNURAJDMBS-UHFFFAOYSA-T
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)