Merck
911941
Sigma-Aldrich
2-((Perfluorooctyl)sulfonyl)-1-phenylpropan-1-one
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 445,00
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 445,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H9F17O3S
Peso molecular:
616.29
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
99-101 °C
Aplicación
2-((Perfluorooctyl)sulfonyl)-1-phenylpropan-1-one is part of a suite of reagents developed by the Li group for late-stage functionalization of pharmaceutically relevant compounds. The reagents serve as precursors to alkyl radicals generated under light mediated, redox-neutral and catalyst free conditions for use in the Minisci alkylation of aromatics.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peng Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(40), 14315-14321 (2017-10-03)
The Minisci alkylation is useful to functionalize aromatics via alkyl radical addition. Current approaches to prepare alkyl radicals follow either oxidative or reductive pathways from various functional groups. Developing new strategy beyond these traditional methods remains elusive yet highly significant.