Merck
911143
Sigma-Aldrich
HO-PEG24-propanoic acid t-butyl ester
Sinónimos:
HO-PEG-tert-butyl ester, Hydroxyl PEG tert-butyl ester, Hydroxyl-PEG-tert-butyl ester
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 459,00
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 459,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H110O27
Número de CAS:
Peso molecular:
1203.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
US$ 459,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid or liquid
mol peso
average Mn 1,200 (by NMR)
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
color
white to off-white
Ω-final
(tert-Butyl ester)
α-final
hydroxyl
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CCO)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O4/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ACWLDITVZGWIKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. The propionic acid group in HO-PEG-propanoic acid t-butyl ester is protected, preventing self-coupling.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.