Merck
910139
1,3-Dihydroxyacetone-1,1,3,3-d4 dimer
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D8H4O6
Peso molecular:
188.21
Código UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)