Merck
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 438,00
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 438,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
contiene
3000 ppm MEHQ as stabilizer
color
clearoily
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
Clave InChI
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)