Merck
908282
Sigma-Aldrich
5′-S-Methyl-13C-5′-thioadenosine-1′,2′,3′,4′,5′,-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C5H15N5O3S
Peso molecular:
303.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3]S[13CH2][13C@@H]1[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C32)O1
InChI key
WUUGFSXJNOTRMR-TWZNKHQZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)