Merck
908215
Sigma-Aldrich
γ-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 391,00
US$ 391,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 391,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H35D5O5
Peso molecular:
413.60
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
US$ 391,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥99 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]21C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15?,16?,17?,18?,20?,21-,22+,23-,24-/m1/s1/i8D2,12D2,14D
InChI key
DKPMWHFRUGMUKF-ZJWOWULRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)