Merck
907855
Sigma-Aldrich
(S)-2-((2-Hydroxy-3-methylbenzyl)amino)-N,N,3-trimethylbutanamide
≥95%
Sinónimos:
Hoveyda aminophenol catalyst
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Código UNSPSC:
12352111
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or chunks
mp
58-60 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
(S)-2-((2-Hydroxy-3-methylbenzyl)amino)-N,N,3-trimethylbutanamide is an aminophenol organocatalyst developed by the Hoveyda lab for enantioselective addition of allylboron compounds to imines, ketones, and other carbonyls, including polyfluorinated substrates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel W Robbins et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(33), 9610-9614 (2016-06-09)
A set of broadly applicable methods for efficient catalytic additions of easy-to-handle allyl-B(pin) (pin=pinacolato) compounds to ketones and acyclic α-ketoesters was developed. Accordingly, a large array of tertiary alcohols can be obtained in 60 to >98 % yield and up to