Merck
907049
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 4,000 (by NMR), average MN 4,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, MEHQ as inhibitor, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 387,00
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 387,00
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Formulario
powder
mol peso
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
contiene
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
color
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
High purity PEG dimethacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers. It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)