Merck
904627
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 949,00
50 MG
US$ 3.020,00
US$ 949,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 949,00
50 MG
US$ 3.020,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC47H64N7O9PSi
Peso molecular:
943.12
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
US$ 949,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)[13CH]=N2)N=C(NC(C)=O)N1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)