Merck
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H915N3O2HClH2O
Peso molecular:
212.61
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)