904104
CoCl2(PCy3)2
Sinónimos:
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)cobalt(II)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Co](Cl)Cl.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
XTBDMUPZCVAWRK-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)