Documentos clave
903841
Sigma-Aldrich
Tungsten (IV) disulfide
lithium intercalated
Sinónimos:
LiWS2, Lithium intercalated 2D-Tungsten disulfide, Lithium intercalated tungsten sulfide, WS2Li
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 472,00
US$ 472,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 472,00
About This Item
Fórmula lineal:
LixWS2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 472,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Aplicación
Tungsten (IV) disulfide is a transition metal dichalcogenide that is a layered semiconductor that can be used as an anode material for lithium ion batteries by atomic layered deposition (ALD).[1][2][3] It can also be used in potential applications in photovoltaic solar cells (PSCs) or lubricants.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Characterisation of rf sputtered tungsten disulfide and oxysulfide thin films
Martin-Litas I, et al.
Thin Solid Films, 416(1-2), 1-9 (2002)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
J L Gunjakar et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3847 (2014)
Synthesis of tungsten disulfide (WS2) nanoflakes for lithium ion battery application
Feng C, et al.
Electrochemical Communications, 9(1), 119-122 (2007)
Tungsten disulfide nanotubes for lithium storage
Wang GX, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 7(10), A321-A323 (2004)
Intercalation based tungsten disulfide (WS 2) Li-ion battery anode grown by atomic layer deposition
Nandi DK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(44), 38024-38032 (2016)