Merck
903523
Sigma-Aldrich
N-phenyl-13C6-1-naphthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 815,00
US$ 815,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 815,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C10H13N
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
US$ 815,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13C]1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H/i1+1,2+1,3+1,9+1,10+1,14+1
Clave InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UTVSNGSCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)