Merck
902063
Sigma-Aldrich
(2Z,6Z)-N′2,N′6-Dicyanopyridine-2,6-bis(carboximidamide)
Sinónimos:
Weix 2-pyridyl-N-cyanocarboxamidine ligand for nickel catalysis
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 138,00
1 G
US$ 418,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 138,00
1 G
US$ 418,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N7
Número de CAS:
Peso molecular:
213.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
NC(=NC#N)c1nc(ccc1)C(=NC#N)N
InChI
1S/C9H7N7/c10-4-14-8(12)6-2-1-3-7(16-6)9(13)15-5-11/h1-3H,(H2,12,14)(H2,13,15)
Clave InChI
NFCPGRIKBAMXHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based