901738
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
7LiI
Peso molecular:
133.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
Clave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)