901609
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in dichloromethane
Sinónimos:
Diisopropylmethanediimine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
concentración
1 M in dichloromethane
índice de refracción
n/D 1.4251
densidad
1.2231
aplicaciones
peptide synthesis
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clave InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)