Merck
901189
Sigma-Aldrich
Digoxin-21,21,22-d3
≥95 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41D3H61O14
Número de CAS:
Peso molecular:
783.96
Código UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % D
Ensayo
≥90% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(O[C@]2([H])[C@](C([H])([H])[H])([H])O[C@](O[C@@]3([H])[C@](O[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[C@]4([H])C([H])([H])[C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@]5([H])[C@]6([H])C([H])([H])[C@](O[H])([H])[C@@]7(C([H])([H])[H])[C@]5(O[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]7([H]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)