901116
trans-Bis(dicyclohexylphenylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Sinónimos:
trans-(PCy2Ph)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Formulario
powder or solid
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
174-179 °C
cadena SMILES
Cl[Ni](P(C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H])(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])C3([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C3([H])[H])(P(C4([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C4([H])[H])(C5=C([H])C([H])=C([H
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Contenido relacionado
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.