Merck
900973
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromo-4-chloro-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BrClN3 · 2HCl
Peso molecular:
361.49
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
form:
powder
assay:
≥95%
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A.M.A et al.,
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)