Documentos clave
900879
Sigma-Aldrich
6-Allyl-ε-caprolactone
Sinónimos:
7-Allyl-1-oxacycloheptan-2-one, ACL, Allyl caprolactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
98% (NMR)
Formulario
liquid
color
colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
6-Allyl-ε-caprolactone is a functionalized biodegradable monomer that can be polymerized using ring-opening polymerization to yield polycaprolactone with pendant allyl functionality. This pendant group can be used to further functionalize the polymer or as a backbone for graft copolymer synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development of Thermal and Photochemical Strategies for Thiol-Ene Click Polymer Functionalization.
Campos LM, et al.
Macromolecules, 41(19), 7063-7070 (2008)
Ring-opening polymerization of 6-hydroxynon-8-enoic acid lactone: Novel biodegradable copolymers containing allyl pendent groups.
Mecerreyes D, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38, 870-875 (2000)