900775
Silica
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Sinónimos:
Mesoporous slica, Mesostructured silica
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)