900768
Berkessel-Katsuki epoxidation catalyst
≥98%
Sinónimos:
Ti-Berkessel-Katsuki ligand complex, Titanium cis-1,2-diaminocyclohexane salalen catalyst
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)