Merck
900689
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6 aniline
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
2,6-Di(methyl-d3) aniline, 2,6-Di(methyl-d3) benzenamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D6H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
127.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
NC1=C(C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
UFFBMTHBGFGIHF-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)