Merck
900553
Sigma-Aldrich
Potassium hex-5-enoyltrifluoroborate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
204.04
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
allyl
Aplicación
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench-, air-, and moisture-stable reagents for rapid chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)