Documentos clave
900495
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
100 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Sinónimos:
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 281,00
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 281,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
nanourchin
caducidad
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
condiciones de almacenamiento
protect from light
tamaño de partícula
100 nm
λmáx.
680 nm
grupo funcional
NHS ester
Información legal
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.