Merck
900386
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
2′-Deoxy-5′-adenylic-13C10,15N5 acid sodium salt solution, dAMP-13C10,15N5 disodium salt solution
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 357,00
10 MG
US$ 1.340,00
25 MG
US$ 2.410,00
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 357,00
10 MG
US$ 1.340,00
25 MG
US$ 2.410,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C10H1215N5Na2O6P
Peso molecular:
390.08
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+15
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhaoyan Nie et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 95, 66-74 (2020-05-25)
Cyclophosphamide (Cy), a chemotherapeutic agent, is widely used to treat tumoursand is also associated with premature ovarian insufficiency. 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), an active metabolite of Cy, was used for in vitro experiments. Granulosa cells (GCs) are crucial for maintaining follicle development