Merck
900342
Sigma-Aldrich
Quitosano
high purity, non-animal derived, average Mw 100 kDa
Sinónimos:
Poli(D-glucosamina), Quitina desacetilada
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
form
powder
mol wt
average Mw 100 kDa
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Application
Forma geles con aniones multivalentes. Produce disoluciones transparentes que se secan en láminas fuertes y transparentes.
Ideal for scaffolds, cell therapy, drug delivery, and biomedical applications.
Features and Benefits
Polielectrólito biocompatible, antibacteriano y ecológico con una variedad de aplicaciones entre ellas, el tratamiento del agua, la cromatografía, los aditivos para cosméticos, el tratamiento textil para actividad antimicrobiana, fibras nuevas para textiles, papeles fotográficos, películas biodegradables, productos biomédicos e implantes de microcápsulas para la liberación controlada en la administración de medicamentos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.