900248
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 520 nm, 1 mg/mL in H2O
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
descripción
Emission: 520nm +/- 10nm
Quantum Yield: >50%
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
concentración
1 mg/mL in H2O
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?