Documentos clave
900191
Sigma-Aldrich
Silver Nanoparticle Pneumatic Aerosol® Jet Ink
Sinónimos:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle pneumatic aerosol® Jet ink, xcm-nsPA-RS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
descripción
Conductivity: ≥1 x 105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Formulario
dispersion
viscosidad
10-13 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
trazas de catión
Ag: 63-67 wt. % (by ash)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Caution, do not freeze.
Información legal
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)