Documentos clave
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
Sinónimos:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
descripción
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
Formulario
dispersion
viscosidad
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
trazas de catión
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Caution, do not freeze.
Información legal
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
205.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)