Merck
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21D5H29O5
Peso molecular:
371.52
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
neat
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)