Merck
900075
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
Menaquinone-7-4′,5,6,7,8,8′-13C6
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 7.880,00
US$ 7.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 7.880,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C40H64O2
Peso molecular:
654.96
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 7.880,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C46H60O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h18,20,22,24,26,28,32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i10+1,11+1,30+1,31+1,43+1,44+1
Clave InChI
QNFXTFFPNJWCQL-MUMAHXDWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-7 (MK-7) is a subtype of vitamin K2. It is found in animals, soy protein, fermented products and is primarily produced by bacteria.[1][2]
Vitamin K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is a vitamin K2 isotope wherein C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8, and C-8′ carbons are replaced by 13C6.
Aplicación
Vitamin K2 (MK-7)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Production of menaquinone (vitamin K2)-7 by Bacillus subtilis
Sato T, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 91(1), 16-20 (2001)