Merck
89846
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Fmoc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
477.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
InChI key
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)