Merck
89660
Sigma-Aldrich
o-Tolunitrile
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Methylbenzonitrile
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 209,00
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 209,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
1857417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5279 (lit.)
n20/D 1.528
bp
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
−13-−11 °C
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants