88729
(R)-1-{(SP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinónimos:
(1R)-1-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2-[(1R)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J007-1
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI key
QYTRSAIHSZHSTP-SYXKTQFYSA-N
General description
Packaging
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?