88482
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
≥97.0%
Sinónimos:
1-Butyl-4-picolinium chloride, 4MBPCl
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0%
mp
158-160 °C
SMILES string
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?