87981
Tetraoctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
About This Item
Ensayo
≥95.0% (T)
Formulario
lumps
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)