Merck
86731
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetic acid tetrahydrochloride hydrate
≥97.0% (CHN)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32N4O8 · 4HCl · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
578.31 (anhydrous basis)
Beilstein:
5213085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (CHN)
mp
~245 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.Cl.Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCCN(CCN(CCCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Complexing agent for di- and trivalent metal ions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 37-37 (1991)
E.T. Clarke et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 190, 27-27 (1991)
S Chaves et al.
Talanta, 39(3), 249-254 (1992-03-01)
The stability constants of the complexes formed by three tetra-aza macrocyclic complexones (DOTA, TRITA and TETA) with Mn(2+), Fe(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+), Cd(2+) and Pb(2+) were determined with an automated titration instrument with data acquisition and the calculations were