Merck
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
Sinónimos:
TES
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.32
Beilstein/REAXYS Number:
1773566
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
bp
249-251 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)