Merck
86605
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%
Sinónimos:
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 83,20
250 G
US$ 286,00
US$ 83,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 83,20
250 G
US$ 286,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
183.72
Beilstein:
3573492
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 83,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystals
cadena SMILES
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)