Merck
86141
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl sulfosuccinate sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Dicyclohexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dicyclohexyl sulfosuccinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NaO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
384.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
anionic
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
fibers
mol peso
384.42 g/mol
impurezas
≤2% water
aplicaciones
detection
grupo funcional
ester
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)