Merck
85971
Sigma-Aldrich
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN)
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, HSPyU
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 98,70
US$ 98,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 98,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20F6N3O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
411.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (CHN)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
143-153 °C
solubilidad
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
Clave InChI
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
New, excellent and non-hygroscopic reagent for peptide coupling giving no cytotoxic reaction products
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor