859370
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
95%
Sinónimos:
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid hydrochloride, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexanoic acid hydrochloride
About This Item
assay
95%
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
InChI key
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
A constituent of collagen.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?