858803
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
Sinónimos:
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
About This Item
Application
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
Packaging
Packaged in glass bottles
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?