856754
N-Acetyl-L-tryptophanamide
98%
About This Item
assay
98%
optical activity
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?